Läs mer
Hanna Instruments™ Termoelementsond Hi-766Pa
Produktkod. 10010914
Typ:
Termoelementprob
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10010914
Brand: Hanna Instruments™ HI766PA
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utbytbar K typ rostfritt stål 280mm x 100mm diameter 320 °C max rullyta Hanna
Specifikationer
Typ Termoelementprob