Läs mer
Hanna Instruments™ Termoelementsond Hi-766Pd
Typ:
Termoelementprob
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Utbytbart rostfritt stål av K-typ 250 mm x 3 mm diameter °300 C max lufttemperatur Hanna
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Termoelementprob |