Läs mer
Cole-Parmer™ Thermohygrometer
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Thermohygrometer |
| Noggrannhet | ± 2.5% |
| Temperaturområde (metriskt) | -10 °C till +50 °C |
| Material | Brass |
| Montering | Brass |
| Diameter (metrisk) Yttre | 150 mm |
| Vikt (metrisk) | 320 g |
| Inkluderar | White Face and Brass Case |