Läs mer
VEE GEE Termometer, inkapslad i FEP
Produktkod. 17881214
Temperaturområde (engelska):
-30 till +120 °F
-31 till +122 °F
-4 till +230 °F
-4 till +302 °F
0 till 300 °F
30 till 220 °F
Indelning:
1 °C (1,8 °F)
1,1 °C (2 °F)
Nedsänkningslängd:
30,4 cm (12 tum)
30,48 cm (12 tum)
39 cm (15,4 tum)
Till nedsänkningslinje
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Produktkod. 17881214
Brand: VEE GEE 80908E
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den inkapslade glastermometern är designad för att skydda mot krossat glas och vätska. Den innehåller en biologiskt nedbrytbar Safety Blue-fyllning, som erbjuder kvicksilverliknande egenskaper minus tillhörande risker för kontaminering och faror.
  • FEP-inkapsling - i händelse av brott innehåller FEP-beläggningen det krossade glaset och vätskan, vilket förhindrar skada eller kontaminering
  • Feature Safety Blue fyllning mot en vit bakgrund för enkel läsning
  • Noggrannheten är lika med en underavdelning
  • Nedsänkning: Helt eller partiellt
Specifikationer
Flaskfyllning Säkerhetsblått
För användning med (applikation) Laboratorier, universitet, mat/drycker, miljö, avloppsvatten och många andra allmänna tillämpningar
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 30.48 cm
Material Glas
Sondtyp Nedsänkning/allmänt syfte (avsmalnande)
Termometerfyllning Säkerhetsblå
Vikt (metrisk) 5 g
Produkttyp Serialiserad glastermometer
Max. Temperatur (engelska) 302 °F
Max. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelska) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelska) -4 till +302 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 till 150 °C
Noggrannhet ±1 underavdelning
Indelning 1 °C (1,8 °F)
Nedsänkningslängd Till nedsänkningslinje
Bredd (metrisk) 1.5 cm