Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Produktkod. 13019342
Mått (LxBxH):
10,5 x 5,5 x 1,25 tum.
10,5 x 7,5 x 1,25 tum
6 x 5,5 x 1 tum.
6,5 x 5,5 x 1 tum.
8 x 5,5 x 1,25 tum.
Vikt (engelska):
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
32 oz.
48 uns
Material:
Polyeten
Polyetenfilm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 18
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 768
Produktkod. 13019342
Brand: Sonoco™ PP32
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
PolarPack Köldmedier tillhandahåller termiska lösningar för temperaturkritiska förpackningar under transport. Tillgängliga i ett brett urval av stilar och en mängd olika storlekar, våra köldmedier är designade för att ge tillförlitligt temperaturskydd för ett stort utbud av temperaturkänsliga produkter och förpackningar.
  • Termiska lösningar för temperaturkritiska förpackningar under transport
  • Gel kommer att fasförändras vid 0° C.
  • skick kylvätska i frysen före transporter.
  • kylning för transport av livsmedel, läkemedel och medicinska produkter.
  • För frysta eller kylda försändelser.
  • Alternativ till våt is.
  • Finns i flera storlekar
  • Förnödenheter för kall frakt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 32 oz.
Längd (engelska) Exteriör 10,5 tum
Bredd (engelska) Exteriör 5,5 tum
Höjd (engelska) Exteriör 1,25 tum.
Vikt (engelska) 32 oz.
Mått (LxBxH) 10,5 x 5,5 x 1,25 tum.
Material Polyetenfilm
Fryspunkt 0 °C
För användning med (applikation) För leverans av temperaturkritiska paket under transport