Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
Produktkod. 13029342
Mått (LxBxH):
10,5 x 5,5 x 1,25 tum.
10.5 x 7.5 x 1.25 in.
6 x 5,5 x 1 tum.
6,5 x 5,5 x 1 tum.
8 x 5,5 x 1,25 tum.
Vikt (engelska):
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
32 oz.
48 oz.
Material:
Polyeten
Polyetenfilm
Polyethylene Film
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 18
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 768
Produktkod. 13029342
Brand: Sonoco™ PP48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
PolarPack Köldmedier tillhandahåller termiska lösningar för temperaturkritiska förpackningar under transport. Tillgängliga i ett brett urval av stilar och en mängd olika storlekar, våra köldmedier är designade för att ge tillförlitligt temperaturskydd för ett stort utbud av temperaturkänsliga produkter och förpackningar.
  • Thermal solutions for temperature critical packages during transit
  • Gel will phase change at 0° C.
  • condition coolant in freezer before shipments.
  • refrigeration for transport of food, pharmaceuticals and medical products. 
  • For frozen or refrigerated shipments.
  • Alternative to wet ice.
  • Available in several sizes
  • Cold shipping supplies .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 48 oz.
Längd (engelska) Exteriör 10.5 in.
Bredd (engelska) Exteriör 7.5 in.
Höjd (engelska) Exteriör 1.25 in.
Vikt (engelska) 48 oz.
Mått (LxBxH) 10.5 x 7.5 x 1.25 in.
Material Polyethylene Film
Fryspunkt 0°C