Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Standard
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mått (LxBxH):
10,5 x 5,5 x 1,25 tum.
10.5 x 7.5 x 1.25 in.
6 x 5,5 x 1 tum.
6,5 x 5,5 x 1 tum.
8 x 5,5 x 1,25 tum.
Vikt (engelska):
12 oz.
16 oz.
20 oz.
24 oz.
32 oz.
48 oz.
Material:
Polyeten
Polyetenfilm
Polyethylene Film
missing translation for 'unitSize'
Paket med 12
Paket med 18
Paket med 24
Paket med 36
Paket med 768
Description
- Termiska lösningar för temperaturkritiska förpackningar under transport
- Gel kommer att fasförändras vid 0° C
- Konditionera kylvätska i frysen före transporter
- Kylning för transport av livsmedel, läkemedel och medicinska produkter
- För frysta eller kylda försändelser
- Alternativ till våt is
- Antal: Förpackning med 768 stycken
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 768/Pk. |
| Vikt (engelska) | 20 oz. |
| Mått (LxBxH) | 8 x 5,5 x 1,25 tum. |
| Material | Polyeten |
| Fryspunkt | 0 °C |
| För användning med (applikation) | För leverans av temperaturkritiska paket under transport |