Läs mer
Sonoco™ ThermoSafe U-tek™ Is
Produktkod. p-3205917
Mått (L x B):
16 x 14,7 tum. (40,6 x 37,3 cm)
Typ:
U-tek Fyrkantig matta
Kvantitet:
28 ark
Produktkod. 17868703
Brand: Sonoco™ 405SQ
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Dämpar ömtåliga försändelser och späder inte ut isbad eller skadar prover. Förblir frusen längre än vanlig is, utan den smältande röran.
  • Kan köpas som en 34 fot rulle, eller som en 16 X 14 tums matta, eller individuella paket
  • Kan frysas igen och återanvändas, tål tryck överstigande 60 lb per kvadrattum i fem minuter eller längre
  • Köldmediet innehåller neutralt pH-destillerat och avjoniserat vatten och patentskyddade material certifierade av USA Food and Drug Administration som livsmedelsklassade kemikalier
  • Fryspunkt: -1 grader. C/+30 grader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 28 ark
Typ U-tek Fyrkantig matta
Mått (L x B) 16 x 14,7 tum. (40,6 x 37,3 cm)
Material Fasförändringsmaterial
Fryspunkt -1° C
För användning med (applikation) Idealisk för produkter som kräver frysta temperaturer eller extrem kyla som kanske inte tål torris eller koldioxid