Läs mer
WTW™ Termostatskåp
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16351868
Dörr stil:
Rejäl dörr
Produktkod. 16351868
Brand: WTW™ 208450
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De WTW™ kompakt termostatskåp är designat för upp till två OxiTop™ IS 12 omrörningsplattformar. Den är lätt att integrera i arbetsmiljön och passar perfekt för standardapplikationer.
  • Termostatskåp för Oxitop™ respirometrar
  • Lämplig för BOD, OECD 301F, markandning och anaerob nedbrytning
  • Temperaturjusterbar i steg om 1K mellan 10 C °och 40 °C
  • Miljövänligt köldmedium R600a
  • Två interna pluggar för anslutning av omrörningsplattformar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 180 L
För användning med (utrustning) För upp två OxiTop™ IS 12 omrörningsplattformar
Antal hyllor 1
Temperaturområde (metriskt) 10 °C till 40 °C
Dörr stil Rejäl dörr
Inkluderar Två invändiga uttag och massiv dörr
Modell TS 608/2 i
Kylmedel Miljövänligt köldmedium R 600 A
Temperaturupplösning 1 °C
Temperaturenhetlighet ±0,5 K
Mått (L x B x H) 600 x 600 x 850 mm (exteriör)
Bredd (metrisk) Interiör 513 mm
Höjd (metrisk) interiör 702 mm
Djup (metrisk) interiör 441 mm