Läs mer
Wilmad-LabGlass™ Tunnväggiga NMR-rör med hög genomströmning
Produktkod. 15309038 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
103.5 mm
178 mm
203 mm
Fältstyrka:
600 MHz
High-throughput
Hög genomströmning
Kvantitet:
100/Pk.
50/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15309038
Brand: Wilmad-LabGlass™ 669995700
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ha en genomsnittlig camber på 60 mikron för att garantera klarheten i spektrumet för prover av små molekyler (
  • Kamber- och koncentricitetsvärden som anges är Total Indicator Reading (TIR)
  • Designad för rutinmässig användning i de flesta låg- till mellanfälts-NMR-spektrometrar
  • En av de bästa OD-toleranserna i branschen
  • Passar garanterat tätt i spinnerturbinen
  • Tillverkad av ASTM E438 Typ 1 Klass B glas
  • 100 % inspekterad för ytdefekter och fysisk dimension för att säkerställa framgången för dina experiment
  • WG-1000-4-SJ och WG-1000-7-SJ levereras med autentiska Bruker SampleJet-kåpor, alla andra kommer med en engångs-NMR-kåpa
Obs: För NMR-experiment som involverar kylning, uppvärmning, biologiskt prov, multidimensionell, multi-nuclei eller DNP-tekniker, se Wilmad Precisions-NMR-rör.
Spezifikation
Camber (metrisk) 60μ m
Längd (metrisk) 178 mm
Material ASTM E438 Typ 1 Klass B glas
Produkttyp NMR-rör
Förslutningstyp NMR-kåpa för engångsbruk
Diameter (metrisk) Yttre 4,94665 ±0,01905 mm
Fältstyrka Hög genomströmning
Längd (engelska) 7 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 0.43 mm
Kvantitet 100/Pk.
Modell WG-1000-7
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt