Läs mer
Wilmad-LabGlass™ Tunnväggiga NMR-rör med hög genomströmning
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (metrisk):
103,5 mm
178 mm
203 mm
Fältstyrka:
600 MHz
Hög genomströmning
Kvantitet:
100/förpackning
50/förpackning
Förpackningsstorlek
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (metrisk) | 60 μm |
| Längd (metrisk) | 178 mm |
| Material | ASTM E438 Type 1 Class B Glass |
| Produkttyp | NMR Tube |
| Förslutningstyp | Disposable NMR Cap |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.94665±0.01905 mm |
| Fältstyrka | Hög genomströmning |
| Längd (engelska) | 7 in. |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.43 mm |
| Kvantitet | 50/förpackning |
| Visa mer |