Läs mer
Wilmad-LabGlass™ Tunnväggiga NMR-rör med hög genomströmning
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
103,5 mm
178 mm
203 mm
Fältstyrka:
600 MHz
Hög genomströmning
Kvantitet:
100/förpackning
50/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Camber (metrisk) | 60μ m |
| Längd (metrisk) | 203 mm |
| Material | ASTM E438 Typ 1 Klass B glas |
| Produkttyp | NMR-rör |
| Förslutningstyp | NMR-kåpa för engångsbruk |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4,94665 ±0,01905 mm |
| Fältstyrka | Hög genomströmning |
| Längd (engelska) | 8 tum |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 0.43 mm |
| Kvantitet | 100/förpackning |
| Visa mer |