Läs mer
Wilmad-LabGlass™ Tunnväggiga NMR-rör med hög genomströmning
Produktkod. 15398628 Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
103,5 mm
178 mm
203 mm
Fältstyrka:
600 MHz
Hög genomströmning
Kvantitet:
100/förpackning
50/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15398628
Brand: Wilmad-LabGlass™ 660000061
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ha en genomsnittlig camber på 60 mikron för att garantera klarheten i spektrumet för prover av små molekyler (
  • Kamber- och koncentricitetsvärden som anges är Total Indicator Reading (TIR)
  • Designad för rutinmässig användning i de flesta låg- till mellanfälts-NMR-spektrometrar
  • En av de bästa OD-toleranserna i branschen
  • Passar garanterat tätt i spinnerturbinen
  • Tillverkad av ASTM E438 Typ 1 Klass B glas
  • 100 % inspekterad för ytdefekter och fysisk dimension för att säkerställa framgången för dina experiment
  • WG-1000-4-SJ och WG-1000-7-SJ levereras med autentiska Bruker SampleJet-kåpor, alla andra kommer med en engångs-NMR-kåpa
Obs: För NMR-experiment som involverar kylning, uppvärmning, biologiskt prov, multidimensionell, multi-nuclei eller DNP-tekniker, se Wilmad Precisions-NMR-rör.
Specifikationer
Camber (metrisk) 60μ m
Längd (metrisk) 103,5 mm
Material ASTM E438 Typ 1 Klass B glas
Produkttyp NMR-rör
Förslutningstyp Bruker SampleJet Cap
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Fältstyrka 600 MHz
Längd (engelska) 4 tum
Tjocklek (metrisk) vägg 0.43 mm
Kvantitet 100/förpackning
Modell WG-1000-4-SJ