Läs mer
SymLine™ Adaptrar
Stängningsstorlek:
G1/2 in., 11 to 18 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Finns redan
SymLine™ erbjuder en passande adapter för varje röd tråd, så att du inte har några problem med att ansluta olika trådtyper.
- Många användbara tillbehör som grenrör, avstängningsventiler, skåpsgenomföringar eller jordkablar gör att du kan konfigurera din SymLine™ system efter dina behov
- Alla tillbehör är elektrostatiskt avledande och godkända för användning i laboratorier med explosionsrisk
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | G1/2 in., 11 to 18 mm |
| Stängningsfärg | Black |
| Beskrivning | G1/2 tum (m) till 11 till 18 mm (innerdiameter) Anslutning |
| Färg | Svart |
| Liner material | HDPE-EC |
| Material | HDPE-EC |
| Produkttyp | Trådadapter |