Läs mer
SymLine™ Adaptrar
Produktkod. 10508710
Stängningsstorlek:
CPC, GL14
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10508710
Brand: SymLine™ 107610
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dovetail din SymLine™ System som passar just dina behov. Här hittar du många användbara tillbehör.
Finns redan
SymLine™ erbjuder en passande adapter för varje röd tråd, så att du inte har några problem med att ansluta olika trådtyper.
  • Många användbara tillbehör som grenrör, avstängningsventiler, skåpsgenomföringar eller jordkablar gör att du kan konfigurera din SymLine™ system efter dina behov
  • Alla tillbehör är elektrostatiskt avledande och godkända för användning i laboratorier med explosionsrisk
Specifikationer
Stängningsstorlek CPC, GL14
Stängningsfärg Black
Beskrivning Filter till koppling i rostfritt stål
Färg Svart
Liner material HDPE
För användning med (utrustning) Justrite Behållare
Material HDPE
Produkttyp Adapter