Läs mer
SymLine™ Adaptrar
Produktkod. 15254708
Stängningsstorlek:
GL14, R 2 in. BSP/G 2 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15254708
Brand: SymLine™ 107885
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dovetail din SymLine™ System som passar just dina behov. Här hittar du många användbara tillbehör.
Finns redan
SymLine™ erbjuder en passande adapter för varje röd tråd, så att du inte har några problem med att ansluta olika trådtyper.
  • Många användbara tillbehör som grenrör, avstängningsventiler, skåpsgenomföringar eller jordkablar gör att du kan konfigurera din SymLine™ system efter dina behov
  • Alla tillbehör är elektrostatiskt avledande och godkända för användning i laboratorier med explosionsrisk
Specifikationer
Stängningsstorlek GL14, R 2 in. BSP/G 2 in.
Stängningsfärg Black
Beskrivning Mekanisk nivåindikator
Färg Svart
Liner material HDPE-EC
För användning med (utrustning) Tratt
Material HDPE-EC
Produkttyp Trattadapter