Läs mer
SymLine™ Adaptrar
Stängningsstorlek:
GL25
Beskrivning
Finns redan
SymLine™ erbjuder en passande adapter för varje röd tråd, så att du inte har några problem med att ansluta olika trådtyper.
- Många användbara tillbehör som grenrör, avstängningsventiler, skåpsgenomföringar eller jordkablar gör att du kan konfigurera din SymLine™ system efter dina behov
- Alla tillbehör är elektrostatiskt avledande och godkända för användning i laboratorier med explosionsrisk
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | GL25 |
| Stängningsfärg | Black |
| Beskrivning | Gängadapter, GL25 (f) till GL25 (f) |
| Färg | Svart |
| Liner material | HDPE-EC |
| Material | HDPE-EC |
| Produkttyp | Trådadapter |