Läs mer
SymLine™ Adaptrar
Produktkod. 17327429
Liner material:
HDPE-EC
Produktkod. 17327429
Brand: SymLine™ 121211
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dovetail din SymLine™ System som passar just dina behov. Här hittar du många användbara tillbehör.
Finns redan
SymLine™ erbjuder en passande adapter för varje röd tråd, så att du inte har några problem med att ansluta olika trådtyper.
  • Många användbara tillbehör som grenrör, avstängningsventiler, skåpsgenomföringar eller jordkablar gör att du kan konfigurera din SymLine™ system efter dina behov
  • Alla tillbehör är elektrostatiskt avledande och godkända för användning i laboratorier med explosionsrisk
Specifikationer
Stängningsfärg Black
Beskrivning Borrhålsreduktionsadapter
Diameter (metrisk) Yttre 54 till 75 mm
Färg Svart
Diameter (metrisk) öppning 33 mm
Liner material HDPE-EC
Material HDPE-EC
Produkttyp Adapter