Läs mer
SymLine™ Adaptrar
Handla allt SCAT Europe Produkter
Stängningsstorlek:
GL14, NPT 1/4 in.
GL25, 14.6 mm
S60/61, 2 in. Tri-Sure
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Finns redan
SymLine™ erbjuder en passande adapter för varje röd tråd, så att du inte har några problem med att ansluta olika trådtyper.
- Många användbara tillbehör som grenrör, avstängningsventiler, skåpsgenomföringar eller jordkablar gör att du kan konfigurera din SymLine™ system efter dina behov
- Alla tillbehör är elektrostatiskt avledande och godkända för användning i laboratorier med explosionsrisk
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | GL25, 14.6 mm |
| Stängningsfärg | Black |
| Beskrivning | GL25 (invändig) till (ytterdiameter) 14,6 mm anslutning |
| Färg | Svart |
| Liner material | HDPE-EC |
| Material | HDPE-EC |
| Produkttyp | Trådadapter |