Läs mer
SymLine™ Adaptrar
Handla allt SCAT Europe Produkter
Stängningsstorlek:
S60/61, S70/71
Beskrivning
Finns redan
SymLine™ erbjuder en passande adapter för varje röd tråd, så att du inte har några problem med att ansluta olika trådtyper.
- Många användbara tillbehör som grenrör, avstängningsventiler, skåpsgenomföringar eller jordkablar gör att du kan konfigurera din SymLine™ system efter dina behov
- Alla tillbehör är elektrostatiskt avledande och godkända för användning i laboratorier med explosionsrisk
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | S60/61, S70/71 |
| Stängningsfärg | Black |
| Beskrivning | Gängadapter, S60/61 (m) till S70/71 (f) |
| Färg | Svart |
| Liner material | HDPE-EC |
| Material | HDPE-EC |
| Produkttyp | Trådadapter |