Läs mer
SymLine™ Adaptrar
Produktkod. 18636488 Handla allt SCAT Europe Produkter
Stängningsstorlek:
S60/61, S50
Produktkod. 18636488
Brand: SymLine™ 117111
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dovetail din SymLine™ System som passar just dina behov. Här hittar du många användbara tillbehör.
Finns redan
SymLine™ erbjuder en passande adapter för varje röd tråd, så att du inte har några problem med att ansluta olika trådtyper.
  • Många användbara tillbehör som grenrör, avstängningsventiler, skåpsgenomföringar eller jordkablar gör att du kan konfigurera din SymLine™ system efter dina behov
  • Alla tillbehör är elektrostatiskt avledande och godkända för användning i laboratorier med explosionsrisk
Specifikationer
Stängningsstorlek S60/61, S50
Stängningsfärg Svart
Beskrivning Gängadapter, S60/61 (m) till S50 (f), excentrisk med FKM-packning
Liner material PE-HD-EL
Produkttyp Trådadapter