Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Trehalsade rundbottnade kolvar
Produktkod. 10632852
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Standard konisk fog:
Center Neck NS 29/32
Center Neck NS 45/40
Centerneck NS 24/29
Sidoarmsled:
Side Neck NS 14/23
Side Neck NS 19/26
Side Neck NS 29/32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10632852
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03313158
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Trehalsade rundbottnade kolvar
  • Sidohalsar vinklade Destillationskolvar
  • Enl. till DIN 12394
  • Två vinklade sidohalsar (20° )
  • Koniska slipade fogar
  • Inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Diameter (metrisk) yttre slang 105 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Sidoarmsled Side Neck NS 14/23
Standard konisk fog Centerneck NS 24/29