Läs mer
Codan™ Tredelade sprutor
Produktkod. 11342934
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
60 mL
100 mL
Anslutningstyp:
Catheter
Centrisk luerkon
Eccentric Luer Cone
Eccentric Luer Tip
Luer Tips
Luer lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 15
Paket med 25
Paket med 35
Paket med 50
Paket med 80
Produktkod. 11342934
Brand: Codan™ 62.8426
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använda Codan™ Tredelade sprutor för att tillgodose en mängd olika medicinska behov inklusive: kateterisering, hypodermiska öronbehandlingar och mer. Sprutorna är latexfria och innehåller inget gummi eller silikon. Plastkolven har en mjuk dragning och ett positivt säkerhetsstopp för att förhindra oavsiktligt spill
  • Sterila
  • Examen
  • Disponibel
  • Latexfri
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Beskrivning Dubbel skala; Silikon tätning
Produkttyp Subkutan
Disponibel Engångsbruk
Examen 1 mL
Volym (metrisk) 60 mL
Anslutningstyp Luer lock
Graderad Ja
Sterilitet Sterila