Läs mer
Codan™ Tredelade sprutor
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
60 mL
100 mL
Anslutningstyp:
Catheter
Centrisk luerkon
Eccentric Luer Cone
Eccentric Luer Tip
Luer Tips
Luer lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 15
Paket med 25
Paket med 35
Paket med 50
Paket med 80
Beskrivning
- Sterile
- Graduations
- Disposable
- Latex-free
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Material | Polypropylene |
| Beskrivning | Dual scale; Silicone seal |
| Produkttyp | Eccentric Luer-tip |
| Disponibel | Single-use |
| Examen | 1 mL |
| Volym (metrisk) | 30 mL |
| Nålpunktstil | Hypodermic Ear |
| Anslutningstyp | Eccentric Luer Tip |
| Graderad | Yes |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur