Läs mer
Codan™ Tredelade sprutor
Produktkod. 11940735
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
30 mL
60 mL
100 mL
Anslutningstyp:
Catheter
Centrisk luerkon
Eccentric Luer Cone
Eccentric Luer Tip
Luer Tips
Luer lock
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 15
Paket med 25
Paket med 35
Paket med 50
Paket med 80
Produktkod. 11940735
Brand: Codan™ 62.7602
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använda Codan™ Tredelade sprutor för att tillgodose en mängd olika medicinska behov inklusive: kateterisering, hypodermiska öronbehandlingar och mer. Sprutorna är latexfria och innehåller inget gummi eller silikon. Plastkolven har en mjuk dragning och ett positivt säkerhetsstopp för att förhindra oavsiktligt spill
  • Sterile
  • Graduations
  • Disposable
  • Latex-free
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoclavable
Material Polypropylene
Beskrivning Dual scale; Silicone seal
Produkttyp Hypodermic
Disponibel Single-use
Examen 1 mL
Volym (metrisk) 20 mL
Anslutningstyp Eccentric Luer Cone
Graderad Yes
Sterilitet Sterile