Läs mer
Thulium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Produktkod. p-4904551
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11326238
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011200.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19423-86-0 | Cl3Tm | 275.28 g/mol
Thulium(III)kloridhydrat används i proteomikforskning. Det används också vid tillverkning av glas, fosforer och lasrar. Vidare fungerar det som ett viktigt dopmedel för fiberförstärkare. Vidare används det också för att framställa thulium(III)oxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19423-86-0
Molekylformel Cl3Tm
Molekylvikt (g/mol) 275.28
MDL-nummer MFCD00011283
InChI-nyckel ILOTUXNTERMOJL-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn thulium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Tm+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thulium(III) chloride hydrate
Färg Klart
Fysisk form Kristallina aggregat
Kvantitet 2 g
Analysprocentintervall 99.9% (REO)
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol.
Formel vikt 275.29 (Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.