Läs mer
Thymol, 99%
Produktkod. 10616932 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 10616932
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 89-83-8 | C10H14O | 150.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-83-8
Molekylformel C10H14O
Molekylvikt (g/mol) 150.22
MDL-nummer MFCD00002309
InChI-nyckel MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol
PubChem CID 6989
ChEBI CHEBI:27607
IUPAC-namn 5-metyl-2-propan-2-ylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thymol
Namnnotering 99%
Smältpunkt 48.0°C to 52.0°C
Färg Vitt
Densitet 0.9600g/mL, 0.96
Kokpunkt 232.0°C
Flampunkt 102°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 06, 532
Rester efter avdunstning 0.05% max.
Merck Index 15, 9554
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.1% (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in alcohol, carbon disulfide, chloroform, and ether, slightly soluble in glycerol
Viskositet 4.3 mm2/s (50°C)
Formel vikt 150.22
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thymol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 5-methyl-2-(1-methylethyl)-phenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.