Läs mer
Invitrogen™ Mänsklig TIMP2 ELISA Utrustning
Produktkod. p-7230943
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15485143
Brand: Invitrogen™ EHTIMP2
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
Human Tissue Inhibitor of MetalloProteinases 2 (TIMP-2) ELISA kvantifierar Hu TIMP-2 i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu TIMP-2. Metodens princip The Human TIMP-2 solid-phase sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
TIMP-1 och TIMP-2 är inhiberande enzymer av matrismetalloproteinasfamiljen och tros vara av stor betydelse för upprätthållandet av bindvävsintegritet. TIMP-2 visar den högsta bindningsaffiniteten till både de latenta (pro) och aktiva formerna av 72 kDa typ IV kollagenas (även känt som MMP-2 eller gelatinas A). Det har också affinitet för den aktiva formen av 92 kDa typ IV kollagenas (även känd som MMP-9 eller gelatinas B). TIMP-2 hämmar den proteolytiska invasiviteten hos tumörceller och normala placenta trofoblastceller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P16035
Analysintervall 1,6 till 1200 pg/ml
Analyskänslighet 2 pg/mL
Kalibreringsområde 25 pg/ml till 7000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Proteaser, Peptidaser& Inhibitorer
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med någon av de testade cytokinerna: Humant IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, G-CSF, Mamma, G-CSF, Mamma, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, PDGF, SCF, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Tillräckligt för 96 assays
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 7077
Gensymbol CSC-21 K,DDC8
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Annan forskning
Provvolym Plasma 1μ L, Serum 1μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym CSC-21 K, DDC8
Mål TIMP2
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter