Läs mer
Tenn(II)kloriddihydrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10675502 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Produktkod. 10675502
Brand: Fisher Chemical T/1654/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Cl2Sn.2H2O, CAS-nummer-10025-69-1, 500 g, 652 grader C, färglös, 225,63 g/mol, 37 grader C, 149863, pulverburk av plast, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-69-1
Molekylformel Cl2Sn·2H2O
MDL-nummer 149863
Specifikationer
Kokpunkt 652°C
Smältpunkt 37°C
Färg Färglös
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 g
Formel vikt 225.63g/mol
Förpackning Pulverburk av plast