Läs mer
Tiron, indikator, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7120875 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
Produktkod. 15627390
Brand: Honeywell-Fluka 8946010G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Indikator (för komplexometri)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 270573-71-2
Molekylformel C6H6Na2O9S2
Molekylvikt (g/mol) 332.205
MDL-nummer MFCD00149531
InChI-nyckel ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 2723960
IUPAC-namn dinatrium;4,5-dihydroxibensen-1,3-disulfonat;hydrat
LEDER C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)[O-])O)O)S(=O)(=O)[O-].O.[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tiron
Smältpunkt 300°C
Linjär formel (OH)2C6H2(SO3Na)2 · H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Löslighetsinformation 1350g/L
Formel vikt 332.22g/mol
Förpackning Plastflaska
Färg Violett till vitt
pH 5.0
Kvantitet 10 g
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tiron
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acidhydrate disodium salt