Läs mer
Tisab-lösning, ren, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
Beskrivning
Tisab-lösning, ren, Fisher Chemical , Kvantitet: 5L, förpackning: Plastbehållare, färglös, pH: 5 till 7, MDL-nummer: 148650, fysisk form: flytande
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| pH | 5 to 7 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 5 l |
| Formulering | Sodium Chloride, Water, 1,2-Cyclohexanediamine, Sodium Acetate |
| MDL-nummer | 148650 |
| Förpackning | Plastbehållare |
| Löslighetsinformation | Miscible |