Läs mer
Bel Art™ Vävnadskultur Flaskställ
Produktkod. p-8576008 Handla allt SP Scienceware Produkter
Positioner:
5
12
Produktkod. 11722016
Brand: Bel Art™ F189700001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ställar förhindrar dominoeffekten av att flaskorna tippar över varandra.
  • Dessa polypropenställ rymmer 25cc, 75cc, 50 till 75 ml eller 250 till 260 ml eller liknande vävnadsodlingsflaskor i vertikalt läge
  • Rektangulära hål i topp- och mittplåtarna stabiliserar kolvarna och förhindrar att de tippar
  • Organisera enkelt flaskor för att förbättra bearbetningen och för att undvika fel vid insamling av använt media, mediabyte, tvättning av cellmonolager, trypsinisering och sådd av celler
  • Grepp i varje ände gör hanteringen av ställen enkel och möjliggör säker transport av kolvar till inkubatorn
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Produkttyp Flaskställ
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Kolvar
Material Polypropen
Positioner 12
Form Rektangulär
Hyllor 3 nivåer
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 50 till 75 ml plattsidig vävnadskulturflaska
Temperaturområde (metriskt). 121 °C
Mått (L x B x H) 23 x 13,7 x 10,7 cm (9,1 x 5,4 x 4,2 tum)
Längd (metrisk) 230 mm
Bredd (metrisk) 137 mm
Höjd (metrisk) 10.7 cm
Höjd (engelska) 4,2 tum.