Läs mer
TPP™ Vävnadskulturflaskor
Produktkod. 11341744
Volym (metrisk) Fungerar:
15 ml till 45 ml
15 till 45 ml
3 mL till 8 mL
30 till 85 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 18
Paket med 36
Paket med 360
Produktkod. 11341744
Brand: TPP™ 90300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ytaktiverad, enhetlig plan tillväxtyta med kristallklar transparens
  • Ytaktiverad, enhetlig plan växtyta
  • Kristallklar transparens
  • Halsens geometri minskar risken för att media ska falla över
  • Stabil, halkfri stapling av flera TPP kolvar
  • Mycket synligt bilateralt märkningsområde
  • Vita och exakta volymgraderingar för optisk kontroll av påfyllningsvolymen
Specifikationer
Beskrivning Mått: 275 x 170 x 50 mm
Material Polystyren
nr per ärende 18
Graderad Ja
Bottenform Plan
Kulturområde 300 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar 30 till 85 ml