Läs mer
TPP™ Platta cellkulturflaskor
Kapacitet (metrisk):
15 mL
65 mL
165 mL
410 mL
Kulturområde:
150 cm 2
25 cm 2
300 cm 2
75 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar:
15 till 45 ml
3 till 8 ml
30 till 85 ml
8 till 22 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 18
Paket med 36
Varje
Description
Tillverkad av polystyren för kristallklar transparens. TPP™ Vävnadskulturflaskor ger förbättrad cellvidhäftning och tillväxt genom opto-mekanisk vävnadskultur behandlat tillväxtområde.
- Ytaktiverad, enhetlig plan växtyta
- Nackens geometri minskar risken för att media ska falla omkull
- Stabil, halkfri stapling av flera TPP kolvar
- Mycket synligt bilateralt märkningsområde
- Vita och exakta volymgraderingar för optisk kontroll av påfyllningsvolymen
- Nackens geometri garanterar total åtkomst av TPP pipetter, TPP skrotare och den TPP spatel
- Inga döda hörn = 100 % cellhämtning
- Utmärkt åtkomst av pipetter, vävnadsskrapor och vävnadsspatel
- Markeringsyta med linjer på båda sidor
- Ökad bräddhöjd minskar risken för att media slarvar
Specifications
Specifications
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Kapacitet (metrisk) | 410 mL |
| Material | Polystyren |
| Inkluderar | Filterlock med PTFE-membran; porstorlek 0,22 μm |
| Ytbeläggning | Vävnadskultur behandlad |
| Förslutningstyp | Filterskruvlock |
| Kulturområde | 300 cm 2 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 30 till 85 ml |