Läs mer
Titanium(III) chloride, 20% w/v solution in 2N Hydrochloric acid
Produktkod. p-3593535 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
25ml
Produktkod. 10247043
Brand: Thermo Scientific Acros 395620250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7705-07-9 | Cl3Ti | 154.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(III) chloride
CAS 7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5
Färg Lila
Fysisk form Vätska
Kvantitet 25 mL
Molekylformel Cl3Ti
Linjär formel TiCl3
MDL-nummer MFCD00011266
Merck Index 15,9637
Synonym Titanous chloride
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether
InChI-nyckel YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3]
IUPAC-namn titan(3+)triklorid
Molekylvikt (g/mol) 154.22
Formel vikt 154.26
Procent renhet ∼20% (TiCl3) (exact strength stated on certificate of analysis)
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.2000g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Titanium(III) chloride, 20% w/v solution in 2N Hydrochloric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Titanium trichloride, Hydrochloric acid,Phosphoric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.