Läs mer
Titanium(IV) n-butoxide, 99+%
Produktkod. p-7080342
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
Produktkod. 15462957
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 077124.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5593-70-4 | C16H40O4Ti | 344.359 g/mol
Titan(IV) n-butoxid används vid framställning av titandioxidpulver i nanostorlek i anatasform och ferroelektriska vismuttitanat tunna filmer. Det används också som mellanprodukter, färgtillsatser, beläggningstillsatser, processhjälpmedel och som processregulatorer. Det är involverat i framställningen av nanokristallina titandioxidpulver vid rumstemperatur.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5593-70-4
Molekylformel C16H40O4Ti
Molekylvikt (g/mol) 344.359
MDL-nummer MFCD00009433
InChI-nyckel FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
PubChem CID 25203927
IUPAC-namn butan-1-ol;titan
LEDER CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Specifikationer
Kokpunkt 310°C to 314°C
Kemiskt namn eller material Titanium (IV) n-butoxide
Smältpunkt -55°C
Färg Gult
Fysisk form Vätska
Kvantitet 10 g
Linjär formel Ti[O(CH2)3CH3]4
UN-nummer UN2924
Beilstein 4148236
Flampunkt 41°C (170°F)
Löslighetsinformation Miscible with aliphatic,aromatic,chlorinated and oxygenated solvents.
Formel vikt 340.36
Procent renhet ≥99%
Odör Alcohol-like
Brytningsindex 1.49
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.998 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Titanium(IV) n-butoxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Butyl titanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.