Läs mer
Titantråd, 0,81 mm (0,032 tum) dia x 90 cm (35 tum) lång, glödgat, 99,7 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4408019
Kvantitet:
10 Pc.
50 Pc.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Produktkod. 11385779
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010395.KK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Form: ca. 12,9 g/st
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-32-6
Molekylformel Ti
Molekylvikt (g/mol) 47.87
MDL-nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI-nyckel RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC-namn titan
LEDER [Ti]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium
Färg Silver till grått
Utseende Silver Gray wire
Densitet 4.506g/cm3
Kvantitet 10 Pc.
Odör Odorless
Analysprocentintervall 99.7% (Metals basis)
Form Wire
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.