Learn More
SI Analytics™ Titreringstips
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Diameter (metrisk):
0,7 mm
0,8 mm
Unit Size:
Paket med 5
Varje
Description
- Tips för titrator
- För användning med TITRONIC™ Serier och TitroLine™ Serie
Specifications
Specifications
| Färg | Blått |
| Diameter (metrisk) | 0,7 mm |
| Typ | Titreringstips |
| För användning med (utrustning) | TITRONIC™ grundläggande, TitroLine™ Lätt och TA 05 Till TA 50 plus |