Läs mer
Thermo Scientific™ TOC-certifierade containrar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
17 ml
18 ml
30 ml
40 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
Nivå:
Auktoriserad< 10 ppb TOC med äkthetsintyg
Auktoriserad< 10 ppb innehållsämne
Auktoriserad< 20 ppb TOC med äkthetsintyg
Auktoriserad< 20 ppb innehållsämne
TOC-rengjort
Stil:
Amber Boston Round med avslutning
Amberfärgad glasflaska med förslutning
Clear Boston Round med avstängning
Glasrör, platt botten
Glasrör, rund botten
Klarglasflaska med förslutning
Klarglasflaska, certifierad
Polysulfonrör
nr per ärende:
12
24
72
100
144
200
255
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 12
Paket med 144
Paket med 24
Paket med 255
Paket med 72
Beskrivning
Lita på våra lågnivåcertifierade flaskor för testning och provtagning av totalt organiskt kol. Tillverkad, testad och förpackad enligt höga standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers är certifierade för att bidra< 10ppb eller< 20ppb TOC som bakgrund.
Behållare:
- Finns i flera storlekar och stilar av behållare, inklusive de populära 40 ml autosampler-flaskorna rengjorda, certifierade och redo att användas
- Inkludera analyscertifikat
Innehåller:
- Provtagnings- och förvaringsbehållare
- Autosampler-kompatibla injektionsflaskor
- Kulturrör
- Lågt TOC-vatten
Rekommenderas för:
- TOC-testning
- USP metod 643 testning
- Off-line grabprovtagning av högrent vatten
- Lagring av valideringsstandarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Skruvgänga glasrör (rundbotten) silaniserad 16 x 125, Certifierad< 20 ppb TOC |
| Material (liner) | PTFE/Silicon Septa |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,563 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 14.3 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 18 ml |
| Höjd (engelska) | 5 tum |
| Nivå | Auktoriserad< 20 ppb innehållsämne |
| nr per ärende | 255 |
| Stil | Glasrör, rund botten |
| Visa mer |