Läs mer
Thermo Scientific™ TOC-certifierade containrar
Volym (metrisk):
17 mL
18 mL
30 mL
40 mL
125 mL
250 mL
1000 ml
Nivå:
Certified <10ppb TOC
Certified <10ppb TOC w/COA
Certified <20ppb TOC
Certified <20ppb TOC w/COA
TOC-cleaned
Stil:
Amber Boston Round w/Closure
Amber Glass Vial with Closure
Clear Boston Round med avstängning
Clear Boston Round w/Closure
Clear Glass Vial with Closure
Clear Glass Vial, Certified
Glass Tube, Flat Bottom
Glass Tube, Round Bottom
Polysulphone Tube
nr per ärende:
12
24
72
100
144
200
255
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 12
Paket med 144
Paket med 24
Paket med 255
Paket med 72
Beskrivning
Lita på våra lågnivåcertifierade flaskor för testning och provtagning av totalt organiskt kol. Tillverkad, testad och förpackad enligt höga standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers är certifierade för att bidra< 10ppb eller< 20ppb TOC som bakgrund.
Behållare:
- Finns i flera storlekar och stilar av behållare, inklusive de populära 40 ml autosampler-flaskorna rengjorda, certifierade och redo att användas
- Inkludera analyscertifikat
Innehåller:
- Provtagnings- och förvaringsbehållare
- Autosampler-kompatibla injektionsflaskor
- Kulturrör
- Lågt TOC-vatten
Rekommenderas för:
- TOC-testning
- USP metod 643 testning
- Off-line grabprovtagning av högrent vatten
- Lagring av valideringsstandarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Skruvgänga glasrör (rund botten) silaniserat med förslutning 16 x 125, certifierad< 10 ppb TOC |
| Material (liner) | PTFE/silikon |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,563 tum. |
| Diameter (metrisk) Yttre | 14.3 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 18 mL |
| Höjd (engelska) | 5 tum |
| Nivå | Certified <10ppb TOC |
| nr per ärende | 255 |
| Stil | Glass Tube, Round Bottom |
| Visa mer |