Läs mer
Thermo Scientific™ TOC-certifierade containrar
Produktkod. 15193488
Volym (metrisk):
17 mL
18 mL
30 mL
40 mL
125 mL
250 mL
1000 ml
Nivå:
Certified <10ppb TOC
Certified <10ppb TOC w/COA
Certified <20ppb TOC
Certified <20ppb TOC w/COA
TOC-cleaned
Stil:
Amber Boston Round w/Closure
Amber Glass Vial with Closure
Clear Boston Round med avstängning
Clear Boston Round w/Closure
Clear Glass Vial with Closure
Clear Glass Vial, Certified
Glass Tube, Flat Bottom
Glass Tube, Round Bottom
Polysulphone Tube
nr per ärende:
12
24
72
100
144
200
255
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 12
Paket med 144
Paket med 24
Paket med 255
Paket med 72
Produktkod. 15193488
Brand: Thermo Scientific™ 40CTOC/DB/LL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lita på våra lågnivåcertifierade flaskor för testning och provtagning av totalt organiskt kol. TOC-certifierade produkter tillverkas, förpackas och testas enligt krävande standarder.
Lita på våra lågnivåcertifierade flaskor för testning och provtagning av totalt organiskt kol. Tillverkad, testad och förpackad enligt höga standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers är certifierade för att bidra< 10ppb eller< 20ppb TOC som bakgrund.
Behållare:
  • Finns i flera storlekar och stilar av behållare, inklusive de populära 40 ml autosampler-flaskorna rengjorda, certifierade och redo att användas
  • Inkludera analyscertifikat
Innehåller:
  • Provtagnings- och förvaringsbehållare
  • Autosampler-kompatibla injektionsflaskor
  • Kulturrör
  • Lågt TOC-vatten
Rekommenderas för:
  • TOC-testning
  • USP metod 643 testning
  • Off-line grabprovtagning av högrent vatten
  • Lagring av valideringsstandarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Beskrivning Genomskinlig glasflaska med förslutning, dammskydd, certifierad< 10 ppb TOC
Material (liner) PTFE/silikon
Diameter (engelska) Yttre 1,125 tum
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 28.58 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 40 mL
Höjd (engelska) 3,75 tum
Nivå Certified <10ppb TOC
nr per ärende 144
Stil Clear Glass Vial with Closure
Volym (engelska) 1,35 oz.
Volym (metrisk) Totalt 40 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 95.25 mm
Kvantitet 144 Cs.
Certifikat och efterlevnad Testad och certifierad för att bidra< 10 ppb; inkluderar analyscertifikat (COA)
Typ Behållare
Stängningsstorlek 24-414
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis