Läs mer
Thermo Scientific™ TOC-certifierade containrar
Produktkod. 15625475 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
17 ml
18 ml
30 ml
40 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
Stil:
Amber Boston Round med avslutning
Amberfärgad glasflaska med förslutning
Clear Boston Round med avstängning
Glasrör, platt botten
Glasrör, rund botten
Klarglasflaska med förslutning
Klarglasflaska, certifierad
Polysulfonrör
nr per ärende:
12
24
72
100
144
200
255
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 12
Paket med 144
Paket med 24
Paket med 255
Paket med 72
Nivå:
Auktoriserad< 10 ppb TOC med äkthetsintyg
Auktoriserad< 10 ppb innehållsämne
Auktoriserad< 20 ppb TOC med äkthetsintyg
Auktoriserad< 20 ppb innehållsämne
TOC-rengjort
Produktkod. 15625475
Brand: Thermo Scientific™ S114125A/TOC
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lita på våra lågnivåcertifierade flaskor för testning och provtagning av totalt organiskt kol. TOC-certifierade produkter tillverkas, förpackas och testas enligt krävande standarder.
Lita på våra lågnivåcertifierade flaskor för testning och provtagning av totalt organiskt kol. Tillverkad, testad och förpackad enligt höga standarder, Thermo Scientific™ TOC Certified Containers är certifierade för att bidra< 10ppb eller< 20ppb TOC som bakgrund.
Behållare:
  • Finns i flera storlekar och stilar av behållare, inklusive de populära 40 ml autosampler-flaskorna rengjorda, certifierade och redo att användas
  • Inkludera analyscertifikat
Innehåller:
  • Provtagnings- och förvaringsbehållare
  • Autosampler-kompatibla injektionsflaskor
  • Kulturrör
  • Lågt TOC-vatten
Rekommenderas för:
  • TOC-testning
  • USP metod 643 testning
  • Off-line grabprovtagning av högrent vatten
  • Lagring av valideringsstandarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Amber glas Boston rund med stängd toppstängning
Material (liner) PTFE/silikon
Diameter (engelska) Yttre 1,875 tum.
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 47.63 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 125 ml
Höjd (engelska) 4,375 tum.
nr per ärende 12
Stil Amber Boston Round med avslutning
Volym (engelska) 4 oz.
Volym (metrisk) Totalt 125 mL
Förslutningstyp Skruvlock (sluten topp)
Höjd (metrisk) 111.13 mm
Kvantitet 12 Cs.
Certifikat och efterlevnad Certifierad att bidra< 10 ppb,< 20ppb, Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC)
Typ Behållare
Stängningsstorlek 22-400