Läs mer
α-Tocopherol phosphate, MedChemExpress
Produktkod. p-200098066
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Produktkod. 16459667
Brand: Medchem Express HY16686
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress α-Tocopherol phosphate is the compound demonstrating the highest vitamin E activity, which is available both in its natural form as RRR-alpha-tocopherol isolated from plant sources.
α-Tocopherol phosphate is the compound demonstrating the highest vitamin E activity, which is available both in its natural form as RRR-alpha-tocopherol isolated from plant sources.
Spezifikation
Kemiskt namn eller material α-Tocopherol phosphate
CAS 38976-17-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H51O5P
Kvantitet 5 mg
Synonym alpha-Tocopherol phosphate TocP vitamin E phosphate
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (195.81 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (1.31 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=C(O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CC2)C2=C(C)C(OP(O)(O)=O)=C1C
Molekylvikt (g/mol) 510.69
Formel vikt 510.69
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt