Läs mer
Gilac™ Toalettrullehållare
Färg:
Vitt
Beskrivning
- Produkt lämplig för institutionella cateringbehov.
- Designad för intensiv användning.
- Utmärkt hållbarhet och lång livslängd.
- En originalprodukt från GILAC Hygiene.
- Tillverkad i många år så identisk produktbyte är möjlig och enkel.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Dispenser för toalettpapper |
| Färg | Vitt |
| Längd (engelska) | 5,3 tum |
| Längd (metrisk) | 135 mm |
| Bredd (engelska) | 5,1 tum |
| Bredd (metrisk) | 130 mm |
| Höjd (engelska) | 4,3 tum |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Håller | Toalettrulle |
| Material | Plast |
| Visa mer |