Läs mer
BINDER™ Accessport med silikonplugg
Handla allt BINDER Produkter
För användning med (utrustning):
BINDER Chambers Series KT
BINDER Chambers-serien BD
Diameter (metrisk):
10 mm
50 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning ovanpå
- Inkluderar silikonplugg
- För användning med ett brett utbud av BINDER™ inkubatorer och kammare
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Åtkomstport med silikonplugg - 50 mm, topp |
| Typ | Tillbehörsportar |
| För användning med (utrustning) | BINDER Chambers Series KT |
| Inkluderar | Silikonplugg |
| Hamnar | Topposition |
| Diameter (engelska) | 2 tum |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |