Läs mer
Invitrogen™ TOP10 Electrocomp™ Utrustning
Produktkod. p-4924253
Kvantitet:
5 x 100μ L
10 x 100μ L
30 x 100 μL
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10398162
Brand: Invitrogen™ C66455
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
TOP10 ElectrocompE. coli -celler tillhandahålls med en transformationseffektivitet på 1 x 10 10 cfu/μ g supercoiled DNA och är idealiska för högeffektiv kloning och plasmidförökning.
TOP10 ElectrocompE. coli -celler tillhandahålls med en transformationseffektivitet på 1 x 10 10 cfu/μ g supercoiled DNA och är idealiska för högeffektiv kloning och plasmidförökning. Denna stam används i många olika tillämpningar och möjliggör stabil replikering av plasmider med högt antal kopior och underhåll av stora plasmider.
De TOP10 genotyp liknar DH10B stam och funktioner:
hsd R för effektiv transformation av ometylerat DNA från PCR-amplifieringar
mcr A för effektiv transformation av metylerat DNA från genomiska preparat
lac ΔZ M15 för blå/vit färgscreening av rekombinanta kloner
ände A1 för renare preparat av DNA och bättre resultat i nedströmsapplikationer på grund av eliminering av icke-specifik nedbrytning av endonukleas I
rec A1 för minskad förekomst av ospecifik rekombination i
klonat DNA. Anmärkningar
Se produktmanualen för rekommendationer på reaktionsskala. En högspänningselektroporationsapparat krävs.
Genotyp F
-mcr AΔ( mrr - hsd RMS- mcr BC)φ 80 lac Z ΔM15Δ lac X74 rec A1 ara D139Δ ( ara - leu )7697 gal Utjejen Krps Lend A1 nup G
Hitta den stam och format som passar dina behov
• TOP10 finns i kemiskt kompetenta och elektrokompetenta cellformat.
• Välja MultiShot kompetenta celler för kloningsapplikationer med hög genomströmning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Elektrokompetenta celler
Innehåller F' Episome Nej
Förbättrar plasmidkvaliteten Ja ( endA1 )
Kloning av metylerat DNA Ja ( mcrA )
Transformationseffektivitetsnivå Hög effektivitet (> 1 x 10 10 cfu/μ g)
Innehåll och lagring •5 x 100 μL TOP10 ElectrocompE. coli
• 50μ L pUC19 vektor (10 pg/μ L)
Butik på– 80 °C.
• SOC Medium (15 ml)
Förvara i rumstemperatur.
Antibiotikaresistens bakterie Ja (streptomycin)
Kloning av instabilt DNA Ej lämplig för kloning av instabilt DNA
Blå/vit screening Ja ( lac ΔM15 )
Kompatibilitet med hög genomströmning Låg
Plasmid Kan användas för plasmider> 20 kb
Förbereder ometylerat DNA Nej
Minskar rekombination Ja ( recA1 )
Frakt skick Torr is
T1 fag - resistent (tonA) Nej
Art E. coli (K12)
Formatera Provrör
Produktlinje Electrocomp
Kvantitet 5 x 100μ L