Läs mer
IKA™ Topolino Mobil™ Magnetisk miniomrörare
Handla allt IKA Produkter
Kapacitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Slitstark, borstlös motor
- Kontinuerligt justerbart hastighetsområde
- Hög magnetisk vidhäftning
- Bärbar drift med lång drifttid (8 till 12 timmar)
- Kort laddningstid (2 till 3 timmar)
- Standard utbytbara uppladdningsbara AA-batterier
- Valfritt strömläge: a) Nätfri med standardbatterier, b) Med medföljande nätadapter (utan batterier), c) Kombinerad nät-/batteridrift (med batterier monterade)
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 300 till 1800 rpm |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Material för toppplatta | Polypropen |
| Kapacitet | 250 ml |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Wattal | 9 w |
| Diameter (metrisk) | 140/40 mm |
| Diameter (metrisk) Utsida | 80 mm |
| Höjd (metrisk) | 37 mm |
| Bredd (metrisk) | 95 mm |
| Visa mer |