Läs mer
Amarell™ Laboratorietermometer för total nedsänkning med låg temperatur
Temperaturområde (metriskt):
-100 °C till +30 °C
Längd (metrisk):
350 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Precisionstermometer för låg temperatur
- Total nedsänkning
- Richter-topfinish med knapp
- Lämplig för myndighetsverifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskfyllning | Toluen |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12778 |
| För användning med (applikation) | Regeringsprovning |
| Typ av nedsänkning | Total fördjupning |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Produkttyp | Låg temperatur termometer |
| Max. Temperatur (metrisk) | 30 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -100 °C |
| Temperaturområde (metriskt) | -100 °C till +30 °C |
| Kalibrerad | Ja |
| Visa mer |