Läs mer
WTW™ Testsatser för totalt kväve
Räckvidd:
0,5 till 15 mg/L
0,5 till 15 mg/L NTotalt (120 °C/248 °F, 1 h)
0,5 till 25 mg/L
10 till 150 mg/L
5 till 150 mg/L
Förpackningsstorlek:
0.15kg
0.25kg
Paket med 50
Beskrivning
- Olika instrument för testning av kväve i vatten
- För avloppsvatten, dricksvatten, ytvatten
- Nitrospektral metod
- Fotometriska testmetoder
- CombiCheck Totalt kväve NTotal celltestsats
- Säkra bestämningar av COD och NTotal i vatten
Specifikationer
Specifikationer
| Analyter | Kromsvavelsyraoxidation |
| För användning med (applikation) | För avloppsvatten, dricksvatten, ytvatten |
| För användning med (utrustning) | För PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektralfotometrar |
| Inkluderar | Certifikat |
| Antal tester | 48 |
| Räckvidd | 10 till 150 mg/L |
| Tillräckligt för | 25 tester |
| Testmetod | Fotometrisk |
| Typ | CombiCheck COD Kemiskt syrebehov O 2 cell testkit |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric, DMP 10 - 150 mg/l N Spectroquant
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- MIXTURE LIST-Innehåller: sulphuric acid, phosphoric acid; Potassium persulfate, Potassium carbonate; sodium hydroxide; 2-Prop