Läs mer
Gilac™ Tote Caddy
Färg:
Gult
Orange
Beskrivning
- Mycket hållbar.
- Lämplig för universell användning.
- Tote caddie kan användas med 1 eller 2 fack.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Höjd (metrisk) | 205 mm |
| Längd (metrisk) | 385 mm |
| Material | HDPE |
| Typ | Utility bricka |
| Bredd (metrisk) | 255 mm |
| Inkluderar | 2 långa fack |
| Längd (engelska) | 15,2 tum |
| Höjd (engelska) | 8,1 tum |
| Bredd (engelska) | 10 tum |
| Visa mer |